Learn More
4-Methyl-2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10632675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10632675 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10306814 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10632675 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC74104CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 958443-39-5
Formula molecolare C10H8N2OS
Molecular Weight (g/mol) 204.247
Numero MDL MFCD12198119
InChI Key KHHZRQVJLBGSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 43811058
IUPAC Name 4-methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CN=CC=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pyrid-3-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.25
Percent Purity 97%