Learn More
(4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10597654
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10597654 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10577494 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10597654 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58609CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Identificatori chimici
CAS 886851-57-6
Formula molecolare C10H10N2OS
Molecular Weight (g/mol) 206.26
Numero MDL MFCD09817497
InChI Key WSBUFMYJALKFHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolemethanol,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 20110144
SMILES CC1=C(CO)SC(=N1)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name [4-methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Peso formulazione 206.27
Percent Purity 97%