Learn More
4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10758465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10758465 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10420574 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10758465 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58652CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 953408-88-3
Formula molecolare C10H8Cl2N2OS
Molecular Weight (g/mol) 275.147
Numero MDL MFCD09879910
InChI Key XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229588
IUPAC Name 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride;hydrochloride
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 275.16
Percent Purity 90%