Learn More
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10369197 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10369197 1 g Bottiglia in vetro 1g
10063957 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10369197 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429350010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13750-68-0 | C5H5NOS | 127.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13750-68-0
Formula molecolare C5H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 127.17
Numero MDL MFCD00022450
InChI Key NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthiazole-2-carbaldehyde, 4-methyl-2-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-thiazole-2-carbaldehyde, 4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methylthiazole-2-carboxaldehyde, 4-methyl-2-formylthiazole, 2-formyl-4-methyl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-thiazole carboxaldehyde, pubchem15253
PubChem CID 4263432
IUPAC Name 4-methyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
SMILES CC1=CSC(=N1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punti di ebollizione 90.0°C to 92.0°C (12.0 mbar)
Punto d'infiammabilità 67°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 127.17
Percent Purity 97%