Learn More
(4-Methyl-2-thienyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10761104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10761104 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10177522 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10761104 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30613CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 104163-39-5
Formula molecolare C6H9NS
Molecular Weight (g/mol) 127.205
Numero MDL MFCD06657973
InChI Key CKQHNKAVFNDGMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthiophen-2-yl methanamine, 4-methyl-2-thienyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,4-methyl, 2-aminomethyl-4-methylthiophene, 4-methyl-2-aminomethyl thiophene, 4-methylthien-2-yl methylamine, 2-thiophenemethanamine, 4-methyl, 1-4-methylthiophen-2-yl methanamine, acmc-1cfbo, 4-methyl-2-thiophenemethanamine
PubChem CID 2795528
IUPAC Name (4-methylthiophen-2-yl)methanamine
SMILES CC1=CSC(=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methyl-2-thienyl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 127.21
Percent Purity 97%