Learn More
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 98%
Codice prodotto. 11322169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322169 25 g 25g
11312169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322169 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27196.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21744-84-3 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21744-84-3
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.176
Numero MDL MFCD00601365
InChI Key DBJMEBUKQVZWMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89032
IUPAC Name 4-methyl-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES CN1C(=O)COC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Punto di fusione 58°C to 60°C
Quantità 25 g
Sinonimo 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,4-methyl, 4-methyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one, acmc-20ame8, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 98%