Learn More
(4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10127863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10127863 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10731864 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10127863 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13513CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 946409-08-1
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.235
Numero MDL MFCD11109315
InChI Key PGIOCCIKSFJJMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine
PubChem CID 33589445
IUPAC Name (4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl)methanamine
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-7-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 97%