Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 193.2 |
| Percent Purity | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?