Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10693615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10693615 1 g Amber Glass Bottle 1g
10537274 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10693615 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29801DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 212578-38-6
Formula molecolare C10H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 193.202
Numero MDL MFCD11506351
InChI Key SSVIRLKDUUXSTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 10845449
IUPAC Name 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
SMILES CN1CC(OC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.2
Percent Purity 97%