Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 247.7 |
| Percent Purity | 97% |