Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10515574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10515574 1 g Amber Glass Bottle 1g
10512984 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10515574 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC36103DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 892948-94-6
Formula molecolare C9H10ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 247.69
Numero MDL MFCD10700049
InChI Key LHMOALYDXXCXLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonylchloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, chloro 4-methyl 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-oxazaperhydroin-6-yl sulfone
PubChem CID 43811036
IUPAC Name 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
SMILES CN1CCOC2=C1C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 247.7
Percent Purity 97%