Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10526894
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10526894 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10123364 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10526894 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62004CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 921938-80-9
Formula molecolare C9H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 178.191
Numero MDL MFCD09817506
InChI Key CVHLHSUUCRUZHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, pubchem16127, 3,4-dihydro-7-formyl-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxaldehyde, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro-4-methyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxaldehyde
PubChem CID 24229647
IUPAC Name 4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 95%