Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11316855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11316855 5 g Amber Glass Bottle 5g
10153174 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316855 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62016DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 912569-63-2
Formula molecolare C9H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 175.191
Numero MDL MFCD09065019
InChI Key VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229651
IUPAC Name 4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%