Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10544974
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10544974
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62001CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 915707-58-3
Formula molecolare C9H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD09065017
InChI Key JTDUYLQIBHWRRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylicacid, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 7-carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid
PubChem CID 24229645
IUPAC Name 4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 97%