Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-3-nitroaniline |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 74°C to 78°C |
| Colore | Brown or Ochre to Orange |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3C6H3(NO2)NH2 |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Methyl-3-nitroaniline
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.