Learn More
4-Methyl-3-nitroaniline, 97%
Codice prodotto. 10783954 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783954 100 g Bottiglia in vetro 100g
10222702 5 g Bottiglia in vetro 5g
10669834 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10783954 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127251000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 119-32-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-32-4
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00007910
InChI Key GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-nitrotoluene, 3-nitro-4-methylaniline, 3-nitro-p-toluidine, m-nitro-p-toluidine, 2-nitro-4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl-3-nitro, 5-nitro-4-toluidine, p-toluidine, 3-nitro, gl-amin czech, gl-amin
PubChem CID 8390
ChEBI CHEBI:81670
IUPAC Name 4-methyl-3-nitroaniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-nitroaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 74°C to 78°C
Colore Ochre to Orange or Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(NO2)NH2
Quantità 100 g
Beilstein 12, 996
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-3-nitroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.