Learn More
4-Methyl-3-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11474214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474214 100 g 100g
11454214 5 g 5g
11464214 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474214 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12538.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 119-32-4 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-32-4
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.153
Numero MDL MFCD00007910
InChI Key GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-nitrotoluene, 3-nitro-4-methylaniline, 3-nitro-p-toluidine, m-nitro-p-toluidine, 2-nitro-4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl-3-nitro, 5-nitro-4-toluidine, p-toluidine, 3-nitro, gl-amin czech, gl-amin
PubChem CID 8390
ChEBI CHEBI:81670
IUPAC Name 4-methyl-3-nitroaniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-nitroaniline
Punto di fusione 74°C to 79°C
Densità 1.312
Punto d'infiammabilità 175°C (347°F)
Odore Characteristic
Quantità 100 g
Numero UN UN2660
Beilstein 638984
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%