Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzamide, 98%
Codice prodotto. 11304955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11304955 5 g 5g
11314955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11304955 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18270.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19013-11-7 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19013-11-7
Formula molecolare C8H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 180.163
Numero MDL MFCD00027392
InChI Key YEUGEQUFPMJGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-4-methylbenzamide, benzamide, 4-methyl-3-nitro, benzamide,4-methyl-3-nitro, acmc-20amdw
PubChem CID 87896
IUPAC Name 4-methyl-3-nitrobenzamide
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-nitrobenzamide
Punto di fusione 164°C to 167°C
Quantità 5 g
Beilstein 2102644
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%