Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11393936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393936 1 g 1g
11303946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393936 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17052.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80500-27-2 | C7H8BNO4 | 180.954 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80500-27-2
Formula molecolare C7H8BNO4
Molecular Weight (g/mol) 180.954
Numero MDL MFCD00191550
InChI Key OASVXBRTNVFKFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3-nitrophenyl boronic acid, 4-methyl-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-p-tolylboronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl boranediol, 4-methyl-3-nitro-phenyl boronic acid, 3-nitro-4-methylphenylboronic acid, 2-nitrotoluene-4-boronic acid, boronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl, 3-nitro-4-methylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2773515
IUPAC Name (4-methyl-3-nitrophenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C)[N+](=O)[O-])(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼250°C
Quantità 1 g
Beilstein 3279018
Peso formulazione 180.96
Percent Purity 98%