Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11478777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478777 5 g 5g
11488777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11478777 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19931.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 616-83-1 | Molecular Formula: C7H6ClNO4S | Molecular Weight: 235.638 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-83-1
Formula molecolare C7H6ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 235.638
Numero MDL MFCD00129811
InChI Key OQFYBGANSUNUAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-nitrotoluene-4-sulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitro-benzenesulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitrobenzenesulfonylchloride, chloro 4-methyl-3-nitrophenyl sulfone, 4-methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid, pubchem5674, acmc-1awd3, 3-nitro-p-toluenesulfonyl chloride, 3-nitro-4-methyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 560638
IUPAC Name 4-methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 33°C to 36°C
Punti di ebollizione 152°C to 154°C (1 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2696481
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 235.65
Percent Purity 95%