Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10091930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10091930 25 g Bottiglia in vetro 25g
10001940 100 g Bottiglia in vetro 100g
10051910 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10091930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 165990250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 96-98-0 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-98-0
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00007174
InChI Key BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7319
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 187.0°C to 190.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(NO2)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 09, 502
Sinonimo 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder