Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11494763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11494763 100 g 100g
11404773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494763 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11650.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 96-98-0 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-98-0
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.147
Numero MDL MFCD00007174
InChI Key BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
PubChem CID 7319
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 188°C to 190°C
Quantità 100 g
Beilstein 1874411
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 99%