Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30335963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335963 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335963 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB49530510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 96-98-0
Formula molecolare C8H7NO4
Quantità 10 g
Sinonimo 3-Nitro-4-methylbenzoic Acid, 3-Nitro-p-toluic Acid, NSC 50659
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC Name 4-methyl-3-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Peso formulazione 181.0375