Learn More
4-Methyl-3-nitrophenol, 98%
Codice prodotto. 11399818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399818 10 g 10g
11319828 2 g 2g
11309828 50 g 50g
11329828 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11399818 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044285.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2042-14-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
It is used as a chemical, pharmaceutical and OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2042-14-0
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.137
Numero MDL MFCD00007244
InChI Key BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
PubChem CID 16271
IUPAC Name 4-methyl-3-nitrophenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-nitrophenol
Punto di fusione 77°C to 81°C
Odore Phenol-like
Quantità 10 g
Numero UN UN2446
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder