Learn More
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11401007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11401007 1 g 1g
11411007 5 g 5g
11314679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11401007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23396.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65934-74-9
Formula molecolare C8H8F3N
Molecular Weight (g/mol) 175.154
Numero MDL MFCD01631582
InChI Key JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-methylaniline, benzenamine, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-5-trifluoromethyl aniline, 4-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-methyl-5-trifluoromethylaniline, 3-trifluoromethyl-p-toluidine, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2737715
IUPAC Name 4-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Materiale o nome chimico 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Densità 1.24
Punti di ebollizione 204°C
Punto d'infiammabilità 102°C (216°F)
Indice di rifrazione 1.4905
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Beilstein 6776230
Peso formulazione 175.16
Percent Purity ≥98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.