Learn More
(4-Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10117852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10117852 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10085762 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10117852 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40909CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 121933-59-3
Formula molecolare C8H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 167.23
Numero MDL MFCD07772838
InChI Key ZRWPUHUHJRQLCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4-methylthieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-methanol,4-methyl, acmc-1c2v7, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl-methanol, 4-methylthiopheno 2,3-d pyrrol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 6483918
IUPAC Name {4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrol-5-yl}methanol
SMILES CN1C(CO)=CC2=C1C=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrol-5-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 167.23
Percent Purity 97%