Learn More
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10316874 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316874 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10316874 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425770050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68282-53-1 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
CAS 68282-53-1
Punto di fusione 165.0°C to 166.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H6N2O
Numero MDL MFCD00173728
Quantità 5 g
Sinonimo 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
InChI Key KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=O)N=CN1
IUPAC Name 5-methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 110.12
PubChem CID 2795887
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.