Learn More
4-Methyl-5-nitroimidazole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11986271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11986271
Marca: Thermo Scientific Acros 440400010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 14003-66-8
Formula molecolare C4H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 127.10
Numero MDL MFCD01721395
InChI Key WSYOWIMKNNMEMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-5-nitroimidazole, 5-methyl-4-nitroimidazole, 4-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 5-methyl-4-nitro, unii-5pul8bw840, imidazole, 4 or 5-methyl-5 or 4-nitro, 4-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 1h-imidazole,4-methyl-5-nitro
PubChem CID 26385
IUPAC Name 5-methyl-4-nitro-1H-imidazole
SMILES CC1=C(N=CN1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-5-nitroimidazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 203.2°C to 203.3°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methyl-4-nitroimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.