Learn More
4-Methyl-5-thiazoleethanol, 98%
Codice prodotto. 11470074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470074 100 g 100g
11460074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470074 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13567.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-00-8
Formula molecolare C6H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 143.204
Numero MDL MFCD00005339
InChI Key BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
PubChem CID 1136
ChEBI CHEBI:17957
IUPAC Name 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
SMILES CC1=C(SC=N1)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Densità 1.196
Punti di ebollizione 135°C to 137°C (7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 142°C (287°F)
Indice di rifrazione 1.55
Quantità 100 g
Beilstein 114249
Indice di Merck 14,6126
Peso formulazione 143.21
Percent Purity 98%