Learn More
4-Methyl-5-thiazoleethanol, 98%
Codice prodotto. 10531251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10531251 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10092260 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10531251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 184060250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-00-8
Formula molecolare C6H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 143.21
Numero MDL MFCD00005339
InChI Key BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
PubChem CID 1136
ChEBI CHEBI:17957
IUPAC Name 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
SMILES CC1=C(SC=N1)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 135°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5480 to 1.551
Quantità 25 mL
Beilstein 27, 1754
Indice di Merck 15, 6199
Gravità specifica 1.19
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and chloroform
Peso formulazione 143.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.