Learn More
4-Methyl-5-thiazoleethanol, TRC
Codice prodotto. 30004430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004430 5 g 5g
30011832 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30004430 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3302355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-00-8
Formula molecolare C6 H9 N O S
Molecular Weight (g/mol) 143.21
Sinonimo 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, MHT, 5-Thiazoleethanol, 4-methyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-5-thiazoleethanol (ACI), 2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol, 2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol, 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethanol, 2-(4-Methylthiazole-5-yl)ethanol, 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-(2-thiazoleethanol), 4-Methyl-5-(β-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazolylethanol, 5-(Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, 5-(β-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Hemineurine, NSC 23262, NSC 41831, Sulfurol
IUPAC Name 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
SMILES Cc1ncsc1CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
Peso formulazione 143.0405