Learn More
4-Methyl-5-vinylthiazole, 98+%
Codice prodotto. 11430327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11430327 5 g 5g
11440327 25 g 25g
11450327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21719.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1759-28-0 | C6H7NS | 125.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1759-28-0
Formula molecolare C6H7NS
Molecular Weight (g/mol) 125.19
Numero MDL MFCD00005337
InChI Key QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-5-vinylthiazole, thiazole, 5-ethenyl-4-methyl, 4-methyl-5-vinyl thiazole, 5-ethenyl-4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl-5-vinyl, vinylsulfurol, vinyl sulfurol, fema no. 3313, 5-vinyl-4-methylthiazole, 4-methyl-5-vinyl-thiazole
PubChem CID 15654
IUPAC Name 5-ethenyl-4-methyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC=N1)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-5-vinylthiazole
Punto di fusione -15°C
Densità 1.095
Punti di ebollizione 67°C to 68°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.568
Quantità 5 g
Beilstein 107867
Peso formulazione 125.19
Percent Purity ≥98%