Learn More
4-Methyl-5-vinylthiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-5-Vinylthiazole |
| CAS | 1759-28-0 |
| Formula molecolare | C6 H7 N S |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | 4-Methyl-5-vinylthiazole, 4-Methyl-5-ethenylthiazole, 5-Ethenyl-4-methylthiazole, 5-Vinyl-4-methylthiazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3 |
| SMILES | Cc1ncsc1C=C |
| IUPAC Name | 5-ethenyl-4-methyl-1,3-thiazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.19 |
| Peso formulazione | 125.0299 |