Learn More
4-Methyl-5-vinylthiazole, TRC
Codice prodotto. 30466665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33853025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-5-Vinylthiazole
CAS 1759-28-0
Formula molecolare C6 H7 N S
Quantità 25 g
Sinonimo 4-Methyl-5-vinylthiazole, 4-Methyl-5-ethenylthiazole, 5-Ethenyl-4-methylthiazole, 5-Vinyl-4-methylthiazole
InChI Formula InChI=1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
SMILES Cc1ncsc1C=C
IUPAC Name 5-ethenyl-4-methyl-1,3-thiazole
Molecular Weight (g/mol) 125.19
Peso formulazione 125.0299