Learn More
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Codice prodotto. 30481070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481070 500 mg 500mg
30466506 1 g 1g
30464625 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30481070 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM331260500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50650-75-4
Formula molecolare C14 H22 O2
Molecular Weight (g/mol) 222.32
Sinonimo USP Piroctone Related Compound B, Piroctone USP Related Compound B
IUPAC Name 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyran-2-one
SMILES CC(CC1=CC(=CC(=O)O1)C)CC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Peso formulazione 222.162