Learn More
(4-Methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10786725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10786725 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10387204 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10786725 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 57153-43-2
Formula molecolare C10H12O3S
Molecular Weight (g/mol) 212.263
Numero MDL MFCD01850960
InChI Key MBZWBAMMUGJINB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-aceticacid, 6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid
PubChem CID 12225898
IUPAC Name 2-(4-methyl-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetic acid
SMILES CC1(C2=C(CCO1)SC=C2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)acetic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 212.27
Percent Purity 97%