Learn More
4-Methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| CAS | 879554-45-7 |
| Formula molecolare | C5H8N4O |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 6-Hydroxy-2-methyl-4-(methylamino)-1,3,5-Triazine; |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6-2)9-5(10)8-3/h1-2H3,(H2,6,7,8,9,10) |
| SMILES | O=C1NC(NC)=NC(C)=N1 |
| IUPAC Name | 4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.14 |
| Peso formulazione | 140.07 |