Learn More
4-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester, 98%
Codice prodotto. 11345535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11345535 250 mg 250mg
11335535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11345535 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19698.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 149777-84-4 | C15H21BO2 | 244.141 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149777-84-4
Formula molecolare C15H21BO2
Molecular Weight (g/mol) 244.141
Numero MDL MFCD03788749
InChI Key HHBWKASJNTZJLB-ZHACJKMWSA-N
Sinonimo 4-methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester, e-4,4,5,5-tetramethyl-2-4-methylstyryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-4-methylphenyl ethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methyl-b-styrylboronic acid pinacol ester, 4-methyl-, a-styrylboronic acid pinacol ester, 2-e-4-methylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, beta-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl 4-methylstyrene
PubChem CID 11042960
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-2-(4-methylphenyl)ethenyl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC2=CC=C(C=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 56°C to 58°C
Quantità 250 mg
Beilstein 7204616
Peso formulazione 244.14
Percent Purity 98%