Learn More
4-Methyl-d3-imidazole, CDN
Codice prodotto. 30315915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30315915 0.05 g 0.05g
30313284 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30315915 Fornitore CDN N. del fornitore CDND72210.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylimidazole-d3
CAS 1219805-95-4
Formula molecolare C4H3D3N2
Quantità 0.05 g
Sinonimo 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)-1 H-imidazole, 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 4-(Methyl-d3)-1 H-imidazole, 4-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)imidazole, NSC 40744-d3;
InChI Formula InChI=1 S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3 H,1H3,(H,5,6)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C1=CN=CN1
IUPAC Name 5-(methyl-d3)-1 H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 85.12
Peso formulazione 85.07 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity