Learn More
4-Methyl Mebendazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22) |
| Peso formulazione | 309.1113 |