Learn More
4'-Methylacetanilide, 98+%
Codice prodotto. 11494724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494724 25 g 25g
11404734 100 g 100g
11414734 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494724 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13721.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-89-9 | C9H11NO | 149.193 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-89-9
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.193
Numero MDL MFCD00008677
InChI Key YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-methylacetanilide, p-acetotoluidide, n-4-methylphenyl acetamide, 4-methylacetanilide, n-acetyl-p-toluidine, p-acetotoluide, acetyl-p-toluidine, p-acetotoluidine, acetamide, n-4-methylphenyl, 4-acetotoluide
PubChem CID 7684
IUPAC Name N-(4-methylphenyl)acetamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methylacetanilide
Punto di fusione 147°C to 150°C
Punti di ebollizione 306°C to 308°C
Quantità 25 g
Beilstein 607036
Indice di Merck 14,74
Peso formulazione 149.19
Percent Purity ≥98%