Learn More
4'-Methylacetanilide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4'-Methylacetanilide |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 149.0841 |