Learn More
4'-Methylacetophenone, 95%
Codice prodotto. 10215320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10215320 5 g Bottiglia in vetro 5g
10636902 250 g Bottiglia in vetro 250g
10417710 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10215320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126180050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-00-9
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00008751
InChI Key GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methylacetophenone
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -19.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0050g/mL
Punti di ebollizione 226.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.5320 to 1.5350
Quantità 5 g
Beilstein 07, 307
Gravità specifica 1.005
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.37g/L (15°C)
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Methylacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico