Spécification
| Materiale o nome chimico | 4'-Methylacetophenone |
| Nota nome | 95% |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -19.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0050g/mL |
| Punti di ebollizione | 226.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 92°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 4'-Methylacetophenone
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico