Learn More
4'-Methylacetophenone, Mikromol™
Descrizione
4'-Methylacetophenone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4'-Methylacetophenone |
| CAS | 122-00-9 |
| Nomi componenti o analita | 4'-Methylacetophenone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H10 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Ethanone, 1-(4-methylphenyl)-, Acetophenone, 4'-methyl- (8CI), 1-(4-Methylphenyl)ethanone, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethanone, 1-(4-Tolyl)ethanone, 1-(p-Tolyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethanone, 4-Acetyltoluene, 4-Methyl-1-acetylbenzene, 4-Methylhypnone, 4-Methylphenyl methyl ketone, 4'-Methylacetophenone, Melilotal, Methyl 4-methylphenyl ketone, Methyl p-tolyl ketone, NSC 9401, p-Acetyltoluene, p-Methylacetophenone, p-Tolyl methyl ketone |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC Name | 1-(4-methylphenyl)ethanone |
| Vedi altri risultati |