Learn More
4-(Methylamino)benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30477984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477984 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2856655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylamino)benzoic Acid
CAS 10541-83-0
Formula molecolare C8H9NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-(N-Methylamino)benzoic Acid, N-Methyl-4-aminobenzoic Acid, NSC 102506
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
SMILES CNc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-(methylamino)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Peso formulazione 151.0633