Learn More
4-Methylaminophenol sulfate, 99%, extra pure, ACROS Organics™
4-Methylaminophenol sulfate, 99%, C14H18N2O2.H2SO4, CAS Number-55-55-0, Metol, 500g, 13, 441, 100.0, 98.5, Beige to White or Gray, Decomposition Information: >260 deg.C, 1.5770g/mL, 200-237-1, 344.38, Extra Pure, GHS Signal Word: Warning
Marca: Acros Organics 156805000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 55-55-0 Peso : 0.58000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità | 500g |
---|
Descrizione
4-Methylaminophenol sulfate, 99%, C14H18N2O2.H2SO4, CAS Number-55-55-0, Metol, 500g, 13, 441, 100.0, 98.5, Beige to White or Gray, Decomposition Information: >260 deg.C, 1.5770g/mL, 200-237-1, 344.38, Extra Pure, GHS Signal Word: Warning
Identificatori chimici
55-55-0 | |
344.38 | |
Metol |
C14H18N2O2·H2SO4 | |
MFCD00013140 |
Specifica
4-Methylaminophenol sulfate | |
1.5770g/mL | |
Authentic | |
Plastic bottle | |
1.577 | |
260.0°C | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
(CH3NHC6H4OH)2·H2SO4 | |
13, 441 | |
Metol | |
344.38 | |
Crystals or Crystalline Powder | |
Extra Pure |
Decomposition Information: >260°C | |
0.15% max. | |
0.3% max. | |
0.15% max | |
Beige to White or Gray | |
500g | |
55-55-0 | |
100.0 | |
C14H18N2O2·H2SO4 | |
MFCD00013140 | |
15, 6091 | |
Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether | |
344.38 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Methylaminophenol sulfate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/