Learn More
4-Methylanisole, 99%
Codice prodotto. 10522381 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522381 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10123940 5 g Bottiglia in vetro 5g
10337440 250 g Bottiglia in vetro 250g
10076283 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10522381 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164660010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-93-8
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00008413
InChI Key CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
IUPAC Name 1-methoxy-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylanisole
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 174°C
Punto d'infiammabilità 53°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.513
Quantità 1 kg
Beilstein 06, 392
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alchol
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid