Learn More
4-Methylbenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30467579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467579 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467579 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2888452.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico p-Tolualdehyde
CAS 104-87-0
Formula molecolare C8 H8 O
Quantità 2.5 g
Sinonimo Benzaldehyde, 4-methyl-, p-Tolualdehyde (8CI), 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolualdehyde, NSC 2224, PTAL, p-Formyltoluene, p-Methylbenzaldehyde, p-Toluic aldehyde
InChI Formula InChI=1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name 4-methylbenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Peso formulazione 120.0575