Learn More
4-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30464696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464696 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464696 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM288740100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H8 O3 S . H2 O
Quantità 100 g
Sinonimo 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate (9CI), p-Toluenesulfonic acid, monohydrate (8CI), 4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, Tosic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
SMILES O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 190.22
Peso formulazione 190.03
Percent Purity >95